Fomblin® Z-60
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6485-25GEA 224 EUR InStock
APOSPC6485-25G APOSPC6485-100G
Fomblin® Z-60
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear PFPE available as neutral or functionalized fluid, used in aerospace, magnetic media and polymer modification uses. Average MW = 13000.
Point d'ébullition: >270 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00163699
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité