Hexafluorophosphate de sodium, anhydre 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6510-100GEA 139 EUR InStock
APOSPC6510-100G
Hexafluorophosphate de sodium, anhydre 98%
Hexafluorophosphate de sodium
Formule: F₆NaP
MW: 167,95 g/mol
Point de fusion: >200 °C
Densité: 2,369 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011122
Numéro CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité