5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC6513-1G PC6513-25G PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6513-1G APOSPC6513-25G APOSPC6513-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/60mmHg
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075249
Numéro CAS: 93249-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité