3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 128 EUR InStock
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,12 g/mol
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059914
Numéro CAS: 242812-04-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité