2,3-Difluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6523-100GEA 154 EUR InStock
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotoluène 97%
2,3-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C
Densité: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631506
Numéro CAS: 3828-49-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité