2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 163 EUR InStock
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042298
Numéro CAS: 27996-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité