Tétrafluoroborate de sodium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium fluoroborate
PC6560-500G
APOSPC6560-500GEA 125 EUR InStock
APOSPC6560-500G
Tétrafluoroborate de sodium 97%
Tétrafluoroborate de sodium
Formule: BF₄Na
MW: 109,79 g/mol
Point de fusion: 384 °C (dec.)
Densité: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003515
Numéro CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité