Trifluoroacétate de sodium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Trifluoroacétate de sodium 98%
Trifluoroacétate de sodium
Formule: C₂F₃NaO₂
MW: 136,01 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C (dec.)
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013217
Numéro CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité