Trifluoromethanesulfonate de sodium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Trifluoromethanesulfonate de sodium 98%
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Formule: CF₃NaO₃S
Point de fusion: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061607
Numéro CAS: 2926-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité