o,α-α-α-Tétrafluoroanisol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α-α-α-Tétrafluoroanisol 98%
o,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236322
Numéro CAS: 2106-18-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité