Etain (IV) fluorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Etain (IV) fluorure 98%
Etain (IV) fluorure
Formule: SnF₄
MW: 194,7 g/mol
Point de fusion: 705 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042541
Numéro CAS: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité