Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tétrabutylammonium tétrafluoroborateTétrabutylamine tétrafluoroborate
APOSPC6635-100GEA 107 EUR InStock
APOSPC6635-100G APOSPC6635-1G APOSPC6635-25G
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium 97%
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Electrolyte additive used in the synthesis of electrically conducting poly(thiophene) polymers, JOC., 1994,59, 442
Formule: C₁₆H₃₆BF₄N
MW: 329,27 g/mol
Point de fusion: 155…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011634
Numéro CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité