Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 256 EUR InStock
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
MW: 391,54 g/mol
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042585
Numéro CAS: 35895-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité