Acide 2,2-difluoro-4-penténoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 97.4 EUR InStock
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
Acide 2,2-difluoro-4-penténoïque
Acide 2,2-difluoro-4-penténoïque
Formule: C₅H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 73 °C/11mmHg
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800642
Numéro CAS: 55039-89-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité