2-Fluoro-m-cresol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6668-5GEA 42.3 EUR InStock
APOSPC6668-5G APOSPC6668-25G APOSPC6668-1G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835186
Numéro CAS: 77772-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité