2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC6674-25G PC6674-100G PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6674-25G APOSPC6674-100G APOSPC6674-500G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C
Densité: 1.308 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236217
Numéro CAS: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité