2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6681D-5GEA 125 EUR InStock
APOSPC6681D-5G APOSPC6681D-25G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C/50mmHg
Densité: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039236
Numéro CAS: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité