4-Fluoro-2-trifluorométhylphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6683-5GEA 154 EUR InStock
APOSPC6683-5G APOSPC6683-25G APOSPC6683-1G
4-Fluoro-2-trifluorométhylphénol
4-Fluoro-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061290
Numéro CAS: 130047-19-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité