2,3,4,5-Tétrafluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tétrafluoroaniline 98%
2,3,4,5-Tétrafluoroaniline
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/13mmHg
Point de fusion: 27…29 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025153
Numéro CAS: 5580-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité