ω,ω-Difluoroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α-Difluoroacétophénone2,2-Difluoroacétophénone
APOSPC6686-5GEA 236 EUR InStock
APOSPC6686-5G APOSPC6686-1G
ω,ω-Difluoroacétophénone 95%
ω,ω-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C/11mmHg
Point de fusion: 9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246879
Numéro CAS: 395-01-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité