Ethyl iododifluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-iodoacetate, Ethyl difluoro(iodo)acetate
PC6688-25G
APOSPC6688-25GEA 214 EUR InStock
APOSPC6688-25G
Ethyl iododifluoroacetate 97%
Ethyl iododifluoroacetate
Formule: C₄H₅F₂IO₂
MW: 249,9826 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/2mmHg
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798135
Numéro CAS: 7648-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité