2,3,5,6-Tétrafluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6690-25GEA 105 EUR InStock
APOSPC6690-25G APOSPC6690-5G APOSPC6690-100G
2,3,5,6-Tétrafluoroaniline 98%
2,3,5,6-Tétrafluoroaniline
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007644
Numéro CAS: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité