6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidoxime
PC6696-1G PC6696-5G
APOSPC6696-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC6696-1G APOSPC6696-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime 94%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime
Formule: C₇H₆F₃N₃O
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245538
Numéro CAS: 386704-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité