6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 156 EUR InStock
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formule: C₇H₆F₅N₃O
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862651
Numéro CAS: 386715-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité