2,3,5,6-Tétrafluoroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6700-25G PC6700-5G
APOSPC6700-25GEA 147 EUR InStock
APOSPC6700-25G APOSPC6700-5G
2,3,5,6-Tétrafluoroanisole 97%
2,3,5,6-Tétrafluoroanisole
Formule: C₇H₄F₄O
Point d'ébullition: 144…145 °C
Densité: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000311
Numéro CAS: 2324-98-3
EINECS: 219-037-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité