1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H,1H-Perfluorohexylamine
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 372 EUR InStock
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formule: C₆H₄F₁₁N
MW: 299,09 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C/740mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025929
Numéro CAS: 355-34-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité