Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)acetophenone

PC6706-1G
APOSPC6706-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC6706-1G
1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone 97%
1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone


Formule: C₁₅H₁₂ClFO₂
MW: 278.71 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179827
Numéro CAS: 306934-77-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..