1,2,3,4-Tétrafluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6710-100G PC6710-25G PC6710-5G
APOSPC6710-100GEA 314 EUR InStock
APOSPC6710-100G APOSPC6710-25G APOSPC6710-5G
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène 98%
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
Point d'ébullition: 94…96 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000285
Numéro CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité