3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 203 EUR InStock
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190,18 g/mol
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01922131
Numéro CAS: 306936-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité