Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6735-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC6735-25G APOSPC6735-100G APOSPC6735-500G APOSPC6735-1KG
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque 99%
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009613
Numéro CAS: 1201-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité