Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC6737-1G PC6737-5G
APOSPC6737-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC6737-1G APOSPC6737-5G
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point de fusion: 106…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840205
Numéro CAS: 675602-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité