(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6738-1G PC6738-500MG PC6738-5G
APOSPC6738-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC6738-1G APOSPC6738-500MG APOSPC6738-5G
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formule: C₄H₉ClFN
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038718
Numéro CAS: 136725-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité