Tétrafluoro-p-benzoquinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
PC6740-1G
APOSPC6740-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC6740-1G
Tétrafluoro-p-benzoquinone 97%
Tétrafluoro-p-benzoquinone
High potential quinone; undergoes Diels-Alder cyclo-additions; complexes with a wide range of electron donors
Formule: C₆F₄O₂
MW: 180,06 g/mol
Point de fusion: 183…186 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001592
Numéro CAS: 527-21-9
EINECS: 208-411-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité