Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle
Formule: C₇HClF₄O
MW: 212,53 g/mol
Densité: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075164
Numéro CAS: 94695-48-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité