4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 133 EUR InStock
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
4-Trifluoromethoxythioanisole
Formule: C₈H₇F₃OS
MW: 208,20 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C/18mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320776
Numéro CAS: 2546-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité