2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 171 EUR InStock
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol
Formule: C₄H₆F₄O₂
MW: 162,08 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/13mmHg
Point de fusion: 80…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042375
Numéro CAS: 425-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité