3',4',5'-Trifluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC6755-5G PC6755-100G PC6755-25G
APOSPC6755-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6755-5G APOSPC6755-100G APOSPC6755-25G
3',4',5'-Trifluoroacétophénone 98%
3',4',5'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083533
Numéro CAS: 220141-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité