4-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6762A-1G PC6762A-5G
APOSPC6762A-1GEA 111 EUR InStock
APOSPC6762A-1G APOSPC6762A-5G
4-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline 98%
4-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Point d'ébullition: 104…108 °C/11mmHg
Densité: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042377
Numéro CAS: 713-62-2
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité