Tridecafluoroheptanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6768-25G PC6768-5G
APOSPC6768-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC6768-25G APOSPC6768-5G
Tridecafluoroheptanamide
Tridecafluoroheptanamide
Formule: C₇H₂F₁₃NO
Point de fusion: 121.5…122.5 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00407510
Numéro CAS: 2358-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité