N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6769-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSPC6769-1G APOSPC6769-5G APOSPC6769-10G
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Formule: C₄H₇F₂NO₂
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 40…41 °C/0,7mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248152
Numéro CAS: 142492-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité