Tétrafluorohydroquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol
PC6790-1G PC6790-25G PC6790-5G
APOSPC6790-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC6790-1G APOSPC6790-25G APOSPC6790-5G
Tétrafluorohydroquinone 95%
Tétrafluorohydroquinone
Formule: C₆H₂F₄O₂
MW: 182,07 g/mol
Point de fusion: 168…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002340
Numéro CAS: 771-63-1
EINECS: 212-237-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité