4,5,6,7-Tétrafluoroindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrafluoro-1H-indole
PC6792E-1G PC6792E-5G
APOSPC6792E-1GEA 881 EUR InStock
APOSPC6792E-1G APOSPC6792E-5G
4,5,6,7-Tétrafluoroindole 95+%
4,5,6,7-Tétrafluoroindole
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236717
Numéro CAS: 16264-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité