Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Formule: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,0927 g/mol
Point de fusion: 212…214 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042379
Numéro CAS: 1551-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité