Tétrafluoroisophtalonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6797-25GEA 206 EUR InStock
APOSPC6797-25G APOSPC6797-1G APOSPC6797-5G
Tétrafluoroisophtalonitrile 98%
Tétrafluoroisophtalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013290
Numéro CAS: 2377-81-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité