1,2,3,5-Tétrafluoro-4-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6810-1G PC6810-5G PC6810-10G
APOSPC6810-1GEA 120 EUR InStock
APOSPC6810-1G APOSPC6810-5G APOSPC6810-10G
1,2,3,5-Tétrafluoro-4-nitrobenzène 97%
1,2,3,5-Tétrafluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆HF₄NO₂
Point d'ébullition: 78…79 °C/20mmHg
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011687
Numéro CAS: 314-41-0
EINECS: 206-246-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité