Acide tétrafluorophtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 147 EUR InStock
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Acide tétrafluorophtalique 98%
Acide tétrafluorophtalique
Formule: C₈H₂F₄O₄
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002407
Numéro CAS: 652-03-9
EINECS: 211-483-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité