4-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6842-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6842-5G APOSPC6842-1G
4-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
4-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798381
Numéro CAS: 1513-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité