1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6844-25G PC6844-5G
APOSPC6844-25GEA 245 EUR InStock
APOSPC6844-25G APOSPC6844-5G
1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
1,2-Dibromoperfluoroheptane
Formule: C₇Br₂F₁₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094409
Numéro CAS: 678-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité