4'-Hydroxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone
4'-Hydroxy-3'-(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point de fusion: 174…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091005
Numéro CAS: 149105-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité