Tétrafluorophtalonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrafluorophthalonitrile, 1,2-Dicyano-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC6860-1G PC6860-100G PC6860-10G PC6860-25G
APOSPC6860-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6860-1G APOSPC6860-100G APOSPC6860-10G APOSPC6860-25G
Tétrafluorophtalonitrile 97%
Tétrafluorophtalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Point de fusion: 81…86 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001774
Numéro CAS: 1835-65-0
EINECS: 217-400-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité